4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
444520010 444520050
ACRO444520010EA 103 EUR
ACRO444520010 ACRO444520050
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₃H₄IN₃
Molecular Weight: 208,99 g/mol
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22422021
CAS-Nummer: 81542-51-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure