1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)iodbenzol
443410010 443410050
ACRO443410010EA 23.8 EUR
ACRO443410010 ACRO443410050
1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol 97%
1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃IO
Molecular Weight: 288.01 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.84 g/cm³
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042411
CAS-Nummer: 103962-05-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %