2-Methylisonicotinsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
443490010 443490050
ACRO443490010EA 72.4 EUR
ACRO443490010 ACRO443490050
2-Methylisonicotinsäure 97%
2-Methylisonicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00513435
CAS-Nummer: 4021-11-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %