Cyclopropylessigsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

443780010 443780050
ACRO443780010EA 69.7 EUR
ACRO443780010 ACRO443780050
Cyclopropylessigsäure 97%
Cyclopropylessigsäure
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 60…61 °C (29 mmHg)
Dichte: 1.14 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041544
CAS-Nummer: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR