2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 2-(dimethylamino)-, 2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
444040010 444040050
ACRO444040010EA 193 EUR
ACRO444040010 ACRO444040050
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₆H₈N₂OS
Molecular Weight: 156,2 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844445
CAS-Nummer: 1005-28-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
GC ≥96.0 %