1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
444080010 444080050
ACRO444080010EA 80.8 EUR
ACRO444080010 ACRO444080050
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126.1100 g/mol
Schmelzpunkt: 207…209 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159641
CAS-Nummer: 5952-92-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %