Gallium(III)chlorid, wasserfrei 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Perlen -10 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Gallium trichloride
444100050 444100250 444101000
ACRO444100050EA 83.3 EUR
ACRO444100050 ACRO444100250 ACRO444101000
Gallium(III)chlorid, wasserfrei 99.99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Perlen -10 mesh
Gallium(III)chlorid
Formel: Cl₃Ga
Molecular Weight: 176,08 g/mol
Siedepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 2,29 g/cm³ (80 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011018
CAS-Nummer: 13450-90-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Beads
Total trace metal impurities ≤100 ppm