4-Acetylphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
444430010 444430050
ACRO444430010EA 65.9 EUR
ACRO444430010 ACRO444430050
4-Acetylphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Acetylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BO₃
Siedepunkt: 80 °C (,1Torr)
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863922
CAS-Nummer: 171364-81-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure