4-(4-Chlorphenyl)anilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-amine, 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
444460010 444460050
ACRO444460010EA 126 EUR
ACRO444460010 ACRO444460050
4-(4-Chlorphenyl)anilin 97%
4-(4-Chlorphenyl)anilin
Formel: C₁₂H₁₀ClN
Molecular Weight: 203,6700 g/mol
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00477989
CAS-Nummer: 135-68-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to orange to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure