2-Nitrophenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
445210010
445210050
ACRO445210010EA
60
EUR
ACRO445210010
ACRO445210050
2-Nitrophenylboronsäurepinakolester 97%
2-Nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₆BNO₄ Molecular Weight: 249.07 g/mol Schmelzpunkt: 45…47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179447 CAS-Nummer: 190788-59-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |