Kaliumethyltrifluoroborat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
444880010
444880050
ACRO444880010EA
90.5
EUR
ACRO444880010
ACRO444880050
Kaliumethyltrifluoroborat 97%
Potassium ethyltrifluoroborate
Formel:
C₂H₅BF₃K Schmelzpunkt: 80…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112713 CAS-Nummer: 44248-07-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥260 °C |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |