2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dimethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine, 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
444930010 444930050
ACRO444930010EA 104 EUR
ACRO444930010 ACRO444930050
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 97%
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₉BN₂O₄
Schmelzpunkt: 104…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06795654
CAS-Nummer: 936250-17-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 109 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure