1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
445010010 445010050
ACRO445010010EA 107 EUR
ACRO445010010 ACRO445010050
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₁BN₂O₄
Molecular Weight: 280.1278 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08706026
CAS-Nummer: 864754-16-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure