4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
445150010
445150050
ACRO445150010EA
183
EUR
ACRO445150010
ACRO445150050
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₂ Molecular Weight: 233.12 g/mol Schmelzpunkt: 65…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795668 CAS-Nummer: 845870-55-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown to purple Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 63 to 67 °C |
GC | ≥96 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |