2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzimidazole, 2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
445160010 445160050
ACRO445160010EA 189 EUR
ACRO445160010 ACRO445160050
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Molecular Weight: 258.13 g/mol
Schmelzpunkt: 211…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13176536
CAS-Nummer: 1314216-34-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure