Aciclovir 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,9-dihydro-2-amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-on, Acycloguanosine, 2-amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-one, Acyclovir, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, 2-Amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, Aciclovir, 2-Amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one
445240100 445240500
ACRO445240100EA 37.5 EUR
ACRO445240100 ACRO445240500
Aciclovir 98%
Acyclovir
Formel: C₈H₁₁N₅O₃
Molecular Weight: 225,21 g/mol
Schmelzpunkt: 256…260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00057880
CAS-Nummer: 59277-89-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %