5-Chlor-3-pyridinboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
445360010 445360050
ACRO445360010EA 310 EUR
ACRO445360010 ACRO445360050
5-Chlor-3-pyridinboronsäure 95%
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
Molecular Weight: 157,36 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798243
CAS-Nummer: 872041-85-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure