Tetrachlorethylen 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylentetrachlorid, Perchlorethylen, Tetrachlorethen
445690010
445690025
445691000
ACRO445690010EA
82.6
EUR
ACRO445690010
ACRO445690025
ACRO445691000
Tetrachlorethylen 99+% für die HPLC
Tetrachlorethylen
Formel:
C₂Cl₄ Molecular Weight: 165.83 g/mol Siedepunkt: 120…122 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –22 °C Dichte: 1.625 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000834 CAS-Nummer: 127-18-4 UN: 1897 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09332 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.03 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |