tert-Butyldimethylsilane 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

445710050 445710250
ACRO445710050EA 53 EUR
ACRO445710050 ACRO445710250
tert-Butyldimethylsilane 95%
tert-Butyldimethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
Molecular Weight: 116,28 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C
Dichte: 0,701 g/cm³
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010754
CAS-Nummer: 29681-57-0
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR