trans-3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)propen-1-ylboronsäurepinakolester 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
445540010
445540050
ACRO445540010EA
297
EUR
ACRO445540010
ACRO445540050
trans-3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)propen-1-ylboronsäurepinakolester 90%
trans-3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)propen-1-ylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₅BO₄ Siedepunkt: 79 °C (,1Torr) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788736 CAS-Nummer: 642066-70-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Oily liquid |
GC | ≥88.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |