4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[4-(1H-Tetrazol-5-yl)phenyl]boronic acid, 4-(2H-1,2,3,4-TETRAZOL-5-YL)PHENYLBORONIC ACID, (4-(2H-Tetrazol-5-yl)phenyl)boronic acid, Boronic acid, B-[4-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]-
445570010
445570050
ACRO445570010EA
120
EUR
ACRO445570010
ACRO445570050
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BN₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739099 CAS-Nummer: 179942-55-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |