1-Propanol ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
445770010
445775000
ACRO445770010EA
71.6
EUR
ACRO445770010
ACRO445775000
1-Propanol ACS
1-Propanol
Formel:
H₃CCH₂CH₂OH Siedepunkt: 97 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –127 °C Dichte: 0,8 g/cm³ Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002941 CAS-Nummer: 71-23-8 UN: 1274 ADR: 3,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.2 % |
Solubility | (in water) Passes test |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Carbonyl compounds | ≤0.03 % (as C2H5CHO) |
Isopropyl alcohol | ≤0.05 % |
Titrable acid | ≤0.0004 meq/g |
Ethanol | ≤0.01 % |
Methanol | ≤0.01 % |