1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol, HFIP, 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropan
445820100 445820500 445822500
ACRO445820100EA 58.4 EUR
ACRO445820100 ACRO445820500 ACRO445822500
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99% zur Analyse
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
Molecular Weight: 168.04 g/mol
Siedepunkt: 59 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1.596 g/cm³
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011651
CAS-Nummer: 920-66-1
UN: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09598
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm