Natriummethanolat 0.5 M in Methanol, AcroSeal® ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
445881000 445888000
445881000.EA 81.3 EUR
445881000. 445888000.
Natriummethanolat 0.5 M in Methanol, AcroSeal® ACS
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Molecular Weight: 54,02 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.48 to 0.52 M
Clarity of solution Passes test