Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
445951000
445958000
445951000.EA
230
EUR
445951000.
445958000.
Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Cyclopropylmagnesiumbromid
Formel:
C₃H₅BrMg Molecular Weight: 145,28 g/mol Flammpunkt: –11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672094 CAS-Nummer: 23719-80-4 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to orange Solution |
Titration Grignard | 0.40 to 0.60 M |