Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
445971000 445978000
445971000.EA 111 EUR
445971000. 445978000.
Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Formel: C₂H₃BrMg
Dichte: 0,965 g/cm³
Flammpunkt: –11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000042
CAS-Nummer: 1826-67-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to red to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.80 to 1.10 M