EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kestranal® 4S DihydratEdetinsäure Tetranatriumsalz DihydratEDTA-Na4 DihydratTetranatriumethylendiamintetraacetat DihydratKestranal® 4S 2 H2OEthylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz DihydratEthylendinitrilotetratetraessigsäure Tetranatriumsalz DihydratEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Tetranatriumsalz Dihydrat
ACRO446085000EA 74.3 EUR
ACRO446085000 ACRO446080010 ACRO446081000
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat 99%
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Molecular Weight: 416,2 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150026
CAS-Nummer: 10378-23-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6.4 % to 10.6 %
Solubility (16% in water) Clear solution