Pyrrolidin 99.5+%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
446141000 446148000
446141000.EA 48.9 EUR
446141000. 446148000.
Pyrrolidin 99.5+%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
Siedepunkt: 86…88 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,866 g/cm³
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005249
CAS-Nummer: 123-75-1
UN: 1922
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA