5-(Chlormethyl)uracil 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Chlormethyl)-2,4-dihydroxypyrimidin
446190010
446190050
ACRO446190010EA
182
EUR
ACRO446190010
ACRO446190050
5-(Chlormethyl)uracil 97%
5-(Chlormethyl)uracil
Formel:
C₅H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 160,56 g/mol Schmelzpunkt: >350 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00218445 CAS-Nummer: 3590-48-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |