Calciumacetat Monohydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Calciumdi(acetat) Monohydrat, Essigsäure Calciumsalz Monohydrat
446351000 446355000
ACRO446351000EA 55.9 EUR
ACRO446351000 ACRO446355000
Calciumacetat Monohydrat ACS
Calciumacetat Monohydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·1H₂O
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 5743-26-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.035 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %