Natriummolybdat(VI) Dihydrat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat
446360250 446361000 446365000
ACRO446360250EA 36.6 EUR
ACRO446360250 ACRO446361000 ACRO446365000
Natriummolybdat(VI) Dihydrat ACS
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Molecular Weight: 241,95 g/mol
Schmelzpunkt: 687 °C
Dichte: 3,28 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149170
CAS-Nummer: 10102-40-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Solid
Titration Complexometric 99.5 to 103.0 %
pH 7.0 to 10.5 (5% solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)