tri-Calciumphosphat 96%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Calciumphosphat tribasisch, Calciumphosphat
446390010
446390050
ACRO446390010EA
65.5
EUR
ACRO446390010
ACRO446390050
tri-Calciumphosphat 96%, rein
tri-Calciumphosphat
Formel:
Ca₃(PO₄)₂ Molecular Weight: 310,18 g/mol Schmelzpunkt: 1670 °C Dichte: 3,14 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015984 CAS-Nummer: 7758-87-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥95 % |