Natriumchlorat 99% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
446411000 446415000
ACRO446411000EA 30.2 EUR
ACRO446411000 ACRO446415000
Natriumchlorat 99% ACS
Sodium chlorate
Formel: ClNaO₃
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 248…261 °C
Dichte: 2,49 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003479
CAS-Nummer: 7775-09-9
UN: 1495
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Bromate (BrO3) ≤0.015 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %