Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei 98+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Calciumphosphat dibasisch, Calciumhydrogenorthophosphat, Calciumorthophosphat dibasisch
446430500
446432500
ACRO446430500EA
26.8
EUR
ACRO446430500
ACRO446432500
Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei 98+% zur Analyse
Calciumhydrogenphosphat
Formel:
CaHPO₄ Molecular Weight: 136,06 g/mol Schmelzpunkt: 370 °C Dichte: 2,89 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010909 CAS-Nummer: 7757-93-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | 98.0 to 103.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.033 % |
Fluoride (F) | ≤0.005 % |
Carbonate (CO3) | Passes test |
Sulfate (SO4) | ≤0.5 % |
Arsenic (As) | ≤0.0003 % |
Barium (Ba) | Passes test |
Iron (Fe) | ≤0.04 % |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in HCl) |
Loss on ignition | 6.6 % to 8.5 % |