Magnesiumsulfat, wasserfrei 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
446890010
446892500
ACRO446890010EA
260
EUR
ACRO446890010
ACRO446892500
Magnesiumsulfat, wasserfrei 99% zur Analyse
Magnesium sulphate
Formel:
MgSO₄ Schmelzpunkt: 1124 °C Dichte: 2,65 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 7487-88-9 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light grey Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Loss on ignition | ≤2 % (600°C) |