Ammoniumsulfat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
446450050
446450250
ACRO446450050EA
106
EUR
ACRO446450050
ACRO446450250
Ammoniumsulfat 99%, rein
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Molecular Weight: 132.14 g/mol Schmelzpunkt: 280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 Merck Index: 13,00559 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤0.2 % |
pH | 5.0 to 6.0 |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |