4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
446540010 446540050
ACRO446540010EA 193 EUR
ACRO446540010 ACRO446540050
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Formel: C₅H₅F₆NO₂
Molecular Weight: 225,09 g/mol
Schmelzpunkt: 207…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014349
CAS-Nummer: 16063-80-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Assay 96 to 104 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure