1,3,5-Triformylbenzene 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, Trimesic formaldehyde, Benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
446550010 446550050
ACRO446550010EA 216 EUR
ACRO446550010 ACRO446550050
1,3,5-Triformylbenzene 98%
1,3,5-Triformylbenzene
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00182470
CAS-Nummer: 3163-76-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure