Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 2-(3,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, Methyl 2,6-dichloro-4-pyrimidinecarboxylate, Methyl 2,6-dichloropyrimidine-4-carboxylate
446580050
446580250
ACRO446580050EA
131
EUR
ACRO446580050
ACRO446580250
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 207,02 g/mol Schmelzpunkt: 55…56 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01941317 CAS-Nummer: 6299-85-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 59 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |