(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
446650010 446650050
ACRO446650010EA 120 EUR
ACRO446650010 ACRO446650050
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Formel: C₆H₁₀F₃N
Siedepunkt: 80 °C (200Torr)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226597
CAS-Nummer: 154727-51-2
UN: 2733
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)