Piperidin-2,4-dion 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
446730010
446730050
ACRO446730010EA
144
EUR
ACRO446730010
ACRO446730050
Piperidin-2,4-dion 97%
Piperidin-2,4-dion
Formel:
C₅H₇NO₂ Molecular Weight: 113.1146 g/mol Schmelzpunkt: 99.1…100.1 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08704814 CAS-Nummer: 50607-30-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 104 °C |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |