Natriumacetat Trihydrat 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
446790010 446792500
ACRO446790010EA 86 EUR
ACRO446790010 ACRO446792500
Natriumacetat Trihydrat 99+% für die Biochemie
Natriumacetat Trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Siedepunkt: 120 - 123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 7.5 to 9.5
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)