2',7'-Dichlorfluorescein ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
446930010 446930100
ACRO446930010EA 48.3 EUR
ACRO446930010 ACRO446930100
2',7'-Dichlorfluorescein ACS
2',7'-Dichlorfluorescein
Formel: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Molecular Weight: 401.20 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C (Zers.)
Dichte: 0.79 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005047
CAS-Nummer: 76-54-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light orange to red-brown Powder
Suitability (as adsorption indicator) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test