Natriumformiat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ameisensäure Natriumsalz
446950025
446951000
446955000
ACRO446950025EA
194
EUR
ACRO446950025
ACRO446951000
ACRO446955000
Natriumformiat ACS
Natriumformiat
Formel:
HCO₂Na Molecular Weight: 68,01 g/mol Siedepunkt: 360 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 258…261 °C Dichte: 1,919 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013101 CAS-Nummer: 141-53-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with KMnO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |