di-Natriumoxalat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Soerensen's Puffersubstanz, Oxalsäure Dinatriumsalz, Ethandisäure Dinatriumsalz
446961000 446965000
ACRO446961000EA 33.1 EUR
ACRO446961000 ACRO446965000
di-Natriumoxalat ACS
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Molecular Weight: 134 g/mol
Schmelzpunkt: 250…270 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.01 %
Titration with KMnO4 ≥99.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Neutrality Passes test