Propionsäure ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylessigsäure, Propansäure
447231000 447235000
ACRO447231000EA 55.4 EUR
ACRO447231000 ACRO447235000
Propionsäure ACS
Propionsäure
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002756
CAS-Nummer: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 %
Oxidisable substance (HCOOH) ≤0.1 %