Quecksilber(II)acetat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Quecksilber(II)salz, Quecksilberdiacetat
447270250 447271000 447275000
ACRO447270250EA 29.6 EUR
ACRO447270250 ACRO447271000 ACRO447275000
Quecksilber(II)acetat ACS
Quecksilber(II)acetat
Formel: (H₃CCOO)₂Hg
Molecular Weight: 318,68 g/mol
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Dichte: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012165
CAS-Nummer: 1600-27-7
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Other heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.4 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Residue after reduction ≤0.02 %