Molybdän(VI)oxid 99.5+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Molybdenum trioxide
447401000
447405000
ACRO447401000EA
50.5
EUR
ACRO447401000
ACRO447405000
Molybdän(VI)oxid 99.5+% ACS
Molybdenum(VI) oxide
Formel:
MoO₃ Molecular Weight: 143,94 g/mol Siedepunkt: 1155 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 795 °C Dichte: 4,69 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003469 CAS-Nummer: 1313-27-5 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to green to grey Powder |
Titration | ≥99.5 % (Precipitation titration of molybdate) |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Nitrate (NO3) | Passes test (Limit about 0.003%) |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.02 % |
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) | ≤0.001 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (In dilute NH4OH) |