Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether
447480010 447480025
ACRO447480010EA 66.1 EUR
ACRO447480010 ACRO447480025
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ACS
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g