Calciumnitrat Tetrahydrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalksalpeter
447530010 447530050 447530250
ACRO447530010EA 36.6 EUR
ACRO447530010 ACRO447530050 ACRO447530250
Calciumnitrat Tetrahydrat 98%, reinst
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molecular Weight: 236,15 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 45 °C
Dichte: 1,86 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
ADR: 5.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
pH 5.0 to 9.0
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %